Läs mer
Applied Biosystems™ dGTP BigDye™ Terminator Ready Reaction Kit
Produktkod. 16345272
Change view
Antal reaktioner:
100
Produktkod. Antal reaktioner
16345272 100
1 options
Produktkod. 16345272 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4307176
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Idealisk för att arbeta med GT- och G-rika och andra mallar som är svåra att sekvensera
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning dGTP BigDye™ Terminator Ready Reaction Kit
Antal reaktioner 100
Produkttyp dGTP BigDye™ Terminator Ready Reaction Kit