Läs mer
Applied Biosystems™ dGTP BigDye™ Terminator v3.0 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Produktkod. 15819826 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15819826 100 reaktioner Varje
1 options
Produktkod. 15819826 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4390229
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Innehåller AmpliTaq™ DNA-polymeras, FS, BigDye terminatorer v3.0, pGEM™ - 3Zf(+) kontrollmall, -21 M13 kontrollprimer (framåt) och färdigblandad reaktion.
dGTP BigDye™ terminator cycle sequencing kits fluorescerande dideoxi terminator kemi är optimerad för sekvensering genom GT- och G-rika mallar.
  • Säkerställ tillförlitliga resultat med svåra områden och efterbehandlingsapplikationer
  • Sekvensmallar med utmanande sekvenssammanhang
  • Sekvensproblematiska mallar som standardkemi inte kan
  • dGTP BigDye™ Terminator Kit ersätter dITP med dGTP och det gör att du kan sträcka dig genom dessa svårsekvenserade regioner med tillförsikt och undvika tidig signalförlust i dessa samplingar
  • Optimerad för GT-Rich-mallar: Få högre framgångsfrekvens även med dina svåra GT-rika mallar
  • Genom att använda samma kemi som standarden BigDye™ Terminator Kit (endast ersätter dITP med dGTP) dGTP BigDye™ Terminator Kit ger beprövad prestanda
  • Optimerad för GT-rika och andra mallar som är svåra att sekvensera
Beställningsinfo
100 rxns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Satsen innehåller AmpliTaq™ DNA-polymeras, FS, BigDye
terminatorer v3.0, pGEM™ - 3Zf(+) kontrollmall,
-21 M13 Control Primer (framåt), och färdigblandad reaktion.
Förvara kit vid -15 till -25 °C.
Formatera 12-brunnars remsor, 8-brunnars remsa, 96- eller 384-brunnsplatta
För användning med (applikation) GT-rik eller svår mallsekvensering
Antal reaktioner 100 reaktioner
Produktlinje BigDye Terminator, BigDye
Produkttyp Terminator V3 .0 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
Teknik Fluorescerande Dye Terminator Sequencing
Mallkompatibilitet BAC DNA, genomiskt DNA (bakteriellt), plasmid-DNA (≤ 15 Kb), PCR-amplikoner, enkelsträngat DNA