Läs mer
Thermo Scientific™ DH10B Kompetenta celler; Hög effektivitet
Produktkod. 16575681 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
16575681 20 reaktioner
1 options
Produktkod. 16575681 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EC0113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1806.00 SEK
    1697.65 SEK / 20 reaktioner
    Save 108.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Högeffektiva, kemiskt kompetenta E. coli-celler. De DH10B stam är lämplig för kloning av DNA som innehåller metylcytosin, 5-hydroximetylcytosin och metyladenin, vilket gör att både prokaryotiskt och eukaryot genomiskt DNA kan klonas effektivt.
  • Lämplig för kloning av DNA som innehåller metylcytosin, 5-hydroximetylcytosin och metyladenin, vilket gör att både prokaryotiskt och eukaryot genomiskt DNA kan klonas effektivt
  • Dessa celler är idealiska för konstruktion av genbanker eller för generering av cDNA-bibliotek med plasmidhärledda vektorer
  • Deφ 80ΔdlacZ M15 markör gerα -komplettering avβ -galaktosidasgen från pUC eller liknande vektorer för att möjliggöra blå/vit koloniscreening på bakteriella agarplattor innehållande Bluo-Gal eller X-Gal
  • Hög transformationseffektivitet:> 1x109 cfu/μ g pUC19 DNA
  • Lämplig för rutin- och kloningsapplikationer med hög genomströmning
  • Möjliggör blå/vit koloniscreening
  • Bekväm två reaktioner per injektionsflaska
  • SOC Utväxtmedium ingår
  • Lämplig för olika applikationer som kräver hög transformationseffektivitet:
    • Effektiv DNA-kloning av både prokaryot och eukaryot ursprung
    • Kloning av stora plasmider och BAC
    • Idealisk för generering av cDNA-bibliotek med plasmidhärledda vektorer
    • Platsstyrd mutagenes
  • Genotyp: F– mcrAΔ (mrr-hsdRMS-mcrBC)φ 80lacZ ΔM15Δ lacX74 recA1 endA1 araD139Δ (ara-leu)7697 galU galKλ– rpsL(StrR) nupG
Obs: Optimerad för användning med CloneJET PCR Cloning Kit (kat. nr. K1231, K1232) och Phusion Platsstyrd mutagenessats (kat. nr. F541), och tillgänglig som kombinationsversioner (kat. nr. K123120, K123240, F542)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kemiskt kompetent
Innehåller F' Episome Saknar F' Episome
Innehåll och lagring Torris (-80 °C)
Bakterie- eller jäststam DH10B
Art E. coli
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Kloning
Kvantitet 20 reaktioner