Läs mer
Thermo Scientific™ DH5α Kompetenta celler; Hög effektivitet
Produktkod. 16512160 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
16512160 20 reaktioner
1 options
Produktkod. 16512160 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EC0112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1554.00 SEK
    1445.65 SEK / 20 reaktioner
    Save 108.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Högeffektiva, kemiskt kompetenta E. coli-celler idealiska för konstruktion av genbanker eller generering av cDNA-bibliotek med plasmidhärledda vektorer
  • Deφ 80ΔdlacZ M15 markör gerα -komplettering avβ -galaktosidasgen från pUC eller liknande vektorer för att möjliggöra blå/vit koloniscreening på bakteriella agarplattor innehållande Bluo-Gal eller X-Gal
  • RecA1 och endA1 mutationer i DH5α celler förbättrar insättningsstabiliteten och kvaliteten hos det extraherade plasmid-DNA:t
  • Hög transformationseffektivitet:> 1x109 cfu/μ g pUC19 DNA
  • Lämplig för rutin- och kloningsapplikationer med hög genomströmning
  • Genetiska markörer som möjliggör blå/vit koloniscreening
  • Bekväm två reaktioner per injektionsflaska
  • SOC Utväxtmedium ingår
  • DH5α Kompetenta celler är lämpliga för en mängd olika applikationer som kräver hög transformationseffektivitet:
    • Effektiv DNA-kloning härledd från PCR, cDNA-genererande reaktioner
    • recA1-markören underlättar arbetet med svårtransformerat DNA
    • Idealisk för generering av cDNA-bibliotek med plasmidhärledda vektorer
    • Platsstyrd mutagenes
  • Genotyp: F–φ 80lacZΔ M15Δ (lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK– mK+) phoA supE44λ - denna –1 gyrA96 relA1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Kemiskt kompetent
Innehåller F' Episome Saknar F' Episome
Innehåll och lagring Torris (-80 °C)
Bakterie- eller jäststam DH5α
Art E. coli
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Kloning
Kvantitet 20 reaktioner