Läs mer
Thermo Scientific™ DH5α Kompetenta celler
Produktkod. 16506900
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
16506900 20 reaktioner
1 options
Produktkod. 16506900 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EC0111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    728.00 SEK
    676.65 SEK / 500µL
    Save 51.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kemiskt kompetenta E. coli-celler rekommenderas för rutinmässig subkloning in i plasmidvektorer. Subkloningseffektivitetsceller är inte lämpliga för generering av cDNA-bibliotek.
  • Deφ 80ΔdlacZ M15 markör gerα -komplettering avβ -galaktosidasgen från pUC eller liknande vektorer för att möjliggöra blå/vit koloniscreening på bakteriella agarplattor innehållande Bluo-Gal eller X-Gall
  • Transformationseffektivitet:> 1x106 cfu/μ g pUC19 DNA
  • Lämplig för rutinmässiga kloningsapplikationer Bekväm ekonomisk förpackning
  • Innehåller genetiska markörer som möjliggör blå/vit koloniscreening
  • DH5α Kompetenta celler för subkloning är lämpliga för standard-DNA-kloningsapplikationer:
    • DNA-kloning efter PCR- eller restriktionsuppslutningsreaktioner
    • Subkloning (överföring av DNA från en modervektor till en destinationsvektor)
    • Plasmidisolering
  • Genotyp: F–φ 80lacZΔ M15Δ (lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK– mK+) phoA supE44λ - denna –1 gyrA96 relA1
  • Endast för forskning. Ej för diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kemiskt kompetent
Innehåller F' Episome Saknar F' Episome
Innehåll och lagring Torris (-80 °C)
Bakterie- eller jäststam DH5α
Art E. coli
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Kloning
Kvantitet 20 reaktioner