Läs mer
DHBS, MedChemExpress
Produktkod. 16471569
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16471569 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16471569 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15914
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress DHBS is Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions.
DHBS is Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DHBS
CAS 54970-72-8
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H3Cl2NaO4S
Synonym DCHBS
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (377.29 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)(O[Na])=O
Molekylvikt (g/mol) 265.05
Formel vikt 265.05
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Färg White
Kvantitet 1 g
Fysisk form Solid