Läs mer
DHPMA, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DHPMA |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO5S/c1-5(11)9-7(8(13)14)4-15-3-6(12)2-10/h6-7,10,12H,2-4H2,1H3,(H,9,11)(H,13,14) |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 237.0671 |
| Frakt skick | Room Temperature |