missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DHPMA, TRC

Produktkod. 30136309
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136309 250 mg
30134323 500 mg
30004179 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136309 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD965260250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 23255-15-4
Molekylformel C8H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 237.27
Synonym N-Acetyl-3-[(2,3-dihydroxypropyl)thio]-alanine
IUPAC-namn N-acetyl-S-(2,3-dihydroxypropyl)cysteine
LEDER CC(=O)NC(CSCC(O)CO)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DHPMA
InChI formel InChI=1S/C8H15NO5S/c1-5(11)9-7(8(13)14)4-15-3-6(12)2-10/h6-7,10,12H,2-4H2,1H3,(H,9,11)(H,13,14)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 237.0671
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.