missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DHPMA, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DHPMA |
| CAS | 23255-15-4 |
| Molekylformel | C8H15NO5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-Acetyl-3-[(2,3-dihydroxypropyl)thio]-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO5S/c1-5(11)9-7(8(13)14)4-15-3-6(12)2-10/h6-7,10,12H,2-4H2,1H3,(H,9,11)(H,13,14) |
| LEDER | CC(=O)NC(CSCC(O)CO)C(=O)O |
| IUPAC-namn | N-acetyl-S-(2,3-dihydroxypropyl)cysteine |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.27 |
| Formel vikt | 237.0671 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?