missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(DHQ)2PHAL, TRC

Produktkod. 30180049
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180049 500 mg
30180113 100 mg
30179991 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180049 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD299920500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 140924-50-1
Molekylformel C48H54N6O4
Molekylvikt (g/mol) 778.98
Synonym 1,4-Bis(9-O-dihydroquininyl)phthalazine, 1,4-Bis(9-O-dihydroquinyl)phthalazine, 1,4-Bis(dihydroquinine)phthalazine, (8alpha,9R)-(8' 'alpha,9' 'R)-9,9' '-[1,4-Phthalazinediylbis(oxy)]bis[10,11-dihydro-6'-methoxycinchonan];
LEDER CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@H]2[C@H](Oc3nnc(O[C@@H]([C@@H]4C[C@@H]5CCN4C[C@@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8ccccc38)c9ccnc%10ccc(OC)cc9%10

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (DHQ)2PHAL
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C48H54N6O4/c1-5-29-27-53-21-17-31(29)23-43(53)45(35-15-19-49-41-13-11-33(55-3)25-39(35)41)57-47-37-9-7-8-10-38(37)48(52-51-47)58-46(44-24-32-18-22-54(44)28-30(32)6-2)36-16-20-50-42-14-12-34(56-4)26-40(36)42/h7-16,19-20,25-26,29-32,43-46H,5-6,17-18,21-24,27-28H2,1-4H3/t29-,30+,31-,32+,43-,44-,45-,46-/m1/s1
Formel vikt 778.4207
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.