Läs mer
Dhurrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dhurrin |
| CAS | 499-20-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H17 N O7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Hydroxymandelonitrile β-D-glucoside |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO7/c15-5-9(7-1-3-8(17)4-2-7)21-14-13(20)12(19)11(18)10(6-16)22-14/h1-4,9-14,16-20H,6H2/t9?,10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](OC(C#N)c2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | 2-(4-hydroxyphenyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyacetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.29 |
| Visa mer |