Läs mer
Novus Biologicals™ DHX37 Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 57647 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP3-18056. |
| Gene Alias | DDX37, DEAD/DEAH box helicase DDX37, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 37, DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 37, DEAH box protein 37, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, FLJ41974, KIAA1517MGC46245, MGC2695, MGC4322, probable ATP-dependent RNA helicase DHX37 |
| Gensymbol | DHX37 |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Forskningskategori | Cancer, Immunology |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |