Läs mer
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10024607 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10024607 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10024607 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430000050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine
CAS 321921-71-5
Smältpunkt 109°C to 114°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C24H39P
MDL-nummer MFCD05861606
Kvantitet 5 g
Synonym butyldi-1-adamantylphosphine, di adamantan-1-yl butyl phosphine, di 1-adamantyl-n-butylphosphine, butyl di-1-adamantylphosphine, catacxium a, bis 1-adamantyl-butyl-phosphane, bis adamantan-1-yl butyl phosphine, bis adamantan-1-yl butyl phosphane, catacxiuma, catacxium™ a
InChI-nyckel HTJWUNNIRKDDIV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC-namn bis(adamantan-1-yl)(butyl)phosphane
Molekylvikt (g/mol) 358.55
PubChem CID 11371790
Formel vikt 358.55
Fysisk form Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.