Läs mer
Di(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl))-2-propoxyethyl Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl))-2-propoxyethyl Propionate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H42N6O3S2/c47-38(29-44-19-23-46(24-20-44)40-31-10-2-6-14-35(31)51-37-16-8-4-12-33(37)42-40)49-28-27-48-26-25-43-17-21-45(22-18-43)39-30-9-1-5-13-34(30)50-36-15-7-3-11-32(36)41-39/h1-16H,17-29H2 |
| Formel vikt | 718.276 |