Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-2-ethylhexyl Phthalate |
| CAS | 117-81-7 |
| Molekylformel | C24H38O4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | dehp, bis 2-ethylhexyl phthalate, di 2-ethylhexyl phthalate, diethylhexyl phthalate, di-sec-octyl phthalate, octyl phthalate, fleximel, octoil |
| InChI-nyckel | BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC(CC)CCCC |
| IUPAC-namn | bis(2-etylhexyl)bensen-1,2-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.564 |
| PubChem CID | 8343 |
| Visa mer |