Läs mer
di(2-Hydroxy Atorvastatin-d5) Calcium Salt, TRC
Produktkod. 30396567
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30396567 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30396567 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH82893210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material di(2-Hydroxy Atorvastatin-d5) Calcium Salt
CAS 265989-47-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C66H58D10CaF2N4O12
Kvantitet 10 mg
Synonym (βR,ΔR)-2-(4-Fluorophenyl)-β,Δ-dihydroxy-4-[[(2-hydroxyphenyl)amino]carbonyl]-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-d5-1H-pyrrole-1-heptanoic Acid Calcium Salt (2:1)
InChI formel InChI=1S/C33H35FN2O6.Ca/c1-20(2)31-30(33(42)35-26-10-6-7-11-27(26)39)29(21-8-4-3-5-9-21)32(22-12-14-23(34)15-13-22)36(31)17-16-24(37)18-25(38)19-28(40)41;/h3-15,20,24-25,37-39H,16-19H2,1-2H3,(H,35,42)(H,40,41);/q;+2/p-1/t24-,25-;/m1./s1/i3D,4D,5D,8D,9D;
LEDER FC(C=C1)=CC=C1C2=C(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])C(C(NC4=CC=CC=C4O)=O)=C(C(C)C)N2CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O.[Ca+2]
Molekylvikt (g/mol) 1197.42
Formel vikt 1196.5055
Procent renhet >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.