Läs mer
Di-(2-HydroxypHenylimino)Ethane, Pure, for Calcium Determination, Fisher Chemical
Produktkod. 10338090 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10338090 10 g Plastic powder jar 10g
1 options
Produktkod. 10338090 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/3100/45
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 1149-16-2
Smältpunkt 201°C
Färg Beige
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C14H12N2O2
MDL-nummer MFCD00002183
Kvantitet 10 g
Synonym glyoxal bis 2-hydroxyanil, glyoxalbis 2-hydroxyanil, glyoxal bis o-hydroxyanil, glyoxal bis 2-hydroxyaniline, glyoxylidenebis 2-hydroxyaniline, unii-e2aw5xx09u, gbha, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo bisphenol, phenol, 2,2'-1,2-ethanediylidenedinitrilo bis, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo diphenol
InChI-nyckel OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
LEDER OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
IUPAC-namn 6-[(E)-2-(2-hydroxyanilino)ethenyl]iminocyclohexa-2,4-dien-1-one
Molekylvikt (g/mol) 240.26
PubChem CID 5356911
Formel vikt 240.26g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Di-(2-hydroxyphenylimino)ethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.