Läs mer
Di(2-pyridyl) ketone, 98%
Produktkod. 15401548
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401548 1 g 1g
15411548 5 g 5g
15421548 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15401548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55322.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19437-26-4 | C11H8N2O | 184.198 g/mol
di-2-Pyridylketon har använts vid framställningen av ovanliga {Ni(II)(3)Ln(III)(a-OR)(6)}(3+)-komplex med stjärntopologi. Dess monoanjoniska form har använts vid syntes av triangulära Ni(2)M (M = lantanid, Y)-komplex. Schiff-basliganderna härledda från di-2-pyridylketon uppvisar myrproliferativ aktivitet i SK-N-MC neuroepiteliom (cancer) celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
di-2-Pyridylketon har använts vid framställning av ovanliga {Ni(II)(3)Ln(III)(μ -OR)(6)}(3+) komplex med a″ stjärna″ topologi. Dess monoanjoniska form har använts vid syntes av triangulära Ni(2)M (M = lantanid, Y)-komplex. Schiff-basliganderna härledda från di-2-pyridylketon uppvisar myrproliferativ aktivitet i SK-N-MC neuroepiteliom (cancer) celler.
Löslighet Låg löslighet i vatten
.
Anmärkningar
Torka i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19437-26-4
Molekylformel C11H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 184.198
MDL-nummer MFCD00006288
InChI-nyckel QPOWUYJWCJRLEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-2-pyridyl ketone, di pyridin-2-yl methanone, bis 2-pyridyl ketone, 2,2'-carbonyldipyridine, di 2-pyridyl ketone, methanone, di-2-pyridinyl, 2,2'-dipyridyl ketone, 2-pyridine-2-carbonyl pyridine, pyridyl ketone
PubChem CID 88065
IUPAC-namn dipyridin-2-ylmetanon
LEDER C1=CC=NC(=C1)C(=O)C2=CC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di(2-pyridyl) ketone
Smältpunkt 52°C to 55°C
Flampunkt 110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 126598
Löslighetsinformation Low solubility in water.
Formel vikt 184.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.