Läs mer
Di(2-pyridyl)keton, 98 %
Beskrivning
di-2-Pyridylketon har använts vid framställningen av ovanliga {Ni(II)(3)Ln(III)(a-OR)(6)}(3+)-komplex med stjärntopologi. Dess monoanjoniska form har använts vid syntes av triangulära Ni(2)M (M = lantanid, Y)-komplex. Schiff-basliganderna härledda från di-2-pyridylketon uppvisar myrproliferativ aktivitet i SK-N-MC neuroepiteliom (cancer) celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
di-2-Pyridylketon har använts vid framställning av ovanliga {Ni(II)(3)Ln(III)(μ -OR)(6)}(3+) komplex med a″ stjärna″ topologi. Dess monoanjoniska form har använts vid syntes av triangulära Ni(2)M (M = lantanid, Y)-komplex. Schiff-basliganderna härledda från di-2-pyridylketon uppvisar myrproliferativ aktivitet i SK-N-MC neuroepiteliom (cancer) celler.
Löslighet Låg löslighet i vatten
.
Anmärkningar
Torka i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di(2-pyridyl) ketone |
| Smältpunkt | 52 °C till 55 °C |
| Flampunkt | 110 °C (230 °F) |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 126598 |
| Löslighetsinformation | Låg löslighet i vatten. |
| Formel vikt | 184.2 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.