Läs mer
Di-2-pyridyl thionocarbonate, 98%
Produktkod. 11440617
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440617 25 g 25g
11420617 1 g 1g
11430617 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22451.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96989-50-3 | C11H8N2O2S | 232.257 g/mol
Di-2-pyridyltionokarbonat används vid syntes av 10-des(karbamoyloxi)-10-isotiocyanatoporfiromycin. Det används också som ersättning för tiofosgen vid framställning av isotiocyanat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Di-2-pyridyltionokarbonat används vid syntes av 10-des(karbamoyloxi)-10-isotiocyanatoporfiromycin. Det används också som ersättning för tiofosgen vid framställning av isotiocyanat.
Löslighet Lösligt i vatten 9280 g
/L).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96989-50-3
Molekylformel C11H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 232.257
MDL-nummer MFCD00074870
InChI-nyckel IKYOVSVBLHGFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-2-pyridyl thionocarbonate, o,o-di pyridin-2-yl carbonothioate, o,o'-di-2-pyridyl thiocarbonate, o,o-dipyridin-2-yl carbonothioate, di 2-pyridyl thionocarbonate, carbonothioic acid, o,o-di-2-pyridinyl ester, di 2-pyridyloxy methane-1-thione, o,o-dipyridin-2-yl thiocarbonate, bis pyridin-2-yloxy methanethione, di-2-pyridyl thiocarbomate
PubChem CID 719784
IUPAC-namn dipyridin-2-yloximetantion
LEDER C1=CC=NC(=C1)OC(=S)OC2=CC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-2-pyridyl thionocarbonate
Smältpunkt 96°C to 99°C
Kvantitet 25 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water 9280g/L).
Formel vikt 232.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.