Läs mer
Di(2-thienyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7030468
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11442190
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H28938.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124733-24-0
Molekylformel C12H18S2Si2
Molekylvikt (g/mol) 282.57
MDL-nummer MFCD09266191
InChI-nyckel FGYSQQKHYAVZEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym di 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis thiophen-2-yl disilane, bis 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi088, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di 2-thienyl disilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di thiophen-2-yl disilane
PubChem CID 14382824
IUPAC-namn [dimethyl(thiophen-2-yl)silyl]-dimethyl-thiophen-2-ylsilane
LEDER C[Si](C)(C1=CC=CS1)[Si](C)(C)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di(2-thienyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Smältpunkt 42°C to 44°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 282.57
Procent renhet 97%