Läs mer
Di-2-tienylketon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11439952
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439952 1 g 1g
11449952 5 g 5g
11459952 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439952 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12062.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 704-38-1 | C9H6OS2 | 194.266 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 704-38-1
Molekylformel C9H6OS2
Molekylvikt (g/mol) 194.266
MDL-nummer MFCD00052096
InChI-nyckel GUTQMBQKTSGBPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-thienyl ketone, 2-thienyl ketone, di thiophen-2-yl methanone, methanone, di-2-thienyl, di-2-thienylmethanone, di-2-thienyl ketone, di-thiophen-2-yl-methanone, 2-2-thenoyl thiophene, bis thiophen-2-yl methanone
PubChem CID 69713
IUPAC-namn ditiofen-2-ylmetanon
LEDER C1=CSC(=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-2-thienyl ketone
Smältpunkt 87°C to 90°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 129168
Formel vikt 194.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.