Läs mer
Di-2-tienylsulfid, 97 %
Produktkod. 15456097
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456097 5 g 5g
15446097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33284.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 3988-99-6 | C8H6S3 | 198,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3988-99-6
Molekylformel C8H6S3
Molekylvikt (g/mol) 198.32
MDL-nummer MFCD00052047
InChI-nyckel AKYIWBKPINOXJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-thienylthio thiophene, thiophene, 2,2'-thiobis, thiophene,2,2'-thiobis, 2-2-thienylsulfanyl thiophene, 2-thiophen-2-ylsulfanyl thiophene, 2-thienyl sulfide, di-2-thienyl sulfide, 2,2'-thiobisthiophene, di 2-thienyl sulphide
PubChem CID 138094
IUPAC-namn 2-tiofen-2-ylsulfanyltiofen
LEDER S(C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-2-thienyl sulfide
Densitet 1.311
Kokpunkt 102 °C till 104 °C (0,9 mmHg)
Flampunkt >100 °C (212 °F)
Brytningsindex 1.649
Kvantitet 5 g
Formel vikt 198.32
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.