Läs mer
Di-2-thienylglycolic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetic Acid |
| CAS | 4746-63-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H8 O3 S2 |
| Kvantitet | 20 mg |
| Synonym | Glycolic acid, di-2-thienyl- (7CI,8CI), (Hydroxy)(di-2-thienyl)acetic acid, 2-Hydroxy-2,2-di(2-thienyl)acetic acid, Di-2-thienylglycolic acid, alpha,alpha-Di(2-thienyl)glycolic acid, Tiotropium Bromide Monohydrate Imp A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3S2/c11-9(12)10(13,7-3-1-5-14-7)8-4-2-6-15-8/h1-6,13H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)C(O)(c1cccs1)c2cccs2 |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.3 |
| Visa mer |