Läs mer
Di-4-ANBDQPQ (Mixture of E/Z isomers, ~90%), TRC
Produktkod. 17979064
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17979064 10 mg -
17999724 0.5 mg -
17988204 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17979064 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41643310MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1005388-96-4
Molekylformel C37H49N3 • 2(Br)
Molekylvikt (g/mol) 535.802799
Synonym 4-[4-[6-(Dibutylamino)-2-naphthalenyl]-1,3-butadien-1-yl]-1-[3-(trimethylammonio)propyl]quinolinium Bromide, JPW 6003
LEDER C[N+](C)(CCC[N+]1=CC=C(/C=C/C=C\C2=CC3=C(C=C(C=C3)N(CCCC)CCCC)C=C2)C4=C1C=CC=C4)C.[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-4-ANBDQPQ (Mixture of E/Z isomers)
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C37H49N3.2BrH/c1-6-8-24-38(25-9-7-2)35-22-21-33-29-31(19-20-34(33)30-35)15-10-11-16-32-23-27-39(26-14-28-40(3,4)5)37-18-13-12-17-36(32)37;;/h10-13,15-23,27,29-30H,6-9,14,24-26,28H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2