Läs mer
Di(Alpha-tocopherol) Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di(alpha-tocopherol) Phosphate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C58H99O6P/c1-39(2)23-17-25-41(5)27-19-29-43(7)31-21-35-57(15)37-33-51-49(13)53(45(9)47(11)55(51)61-57)63-65(59,60)64-54-46(10)48(12)56-52(50(54)14)34-38-58(16,62-56)36-22-32-44(8)30-20-28-42(6)26-18-24-40(3)4/h39-44H,17-38H2,1-16H3,(H,59,60)/t41-,42-,43-,44-,57-,58-/m1/s1 |
| Formel vikt | 922.7179 |