Läs mer
Di-Ammonium Hydrogen Citrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10418400 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10418400 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10418400 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/5200/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
500g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 3012-65-5
pH 4.3
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C6H14N2O7
MDL-nummer 13068
InChI-nyckel YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn diammonium 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate
Molekylvikt (g/mol) 226.19
Formel vikt 226.19g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric acid, diammonium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.