Läs mer
di-Ammonium Hydrogen Citrate, Supelco™
Produktkod. 15894030
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894030 500 g 500g
15826960 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15894030 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1011540500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3012-65-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-Ammonium Hydrogen Citrate
Kvantitet 500 g
MDL-nummer MFCD00013068
Synonym di-Ammonium hydrogen citrate, Ammonium citrate dibasic, Diammonium hydrogen citrate, di-Ammonium hydrogen citrate
Molekylvikt (g/mol) 226.18
Kvalitet Research
Densitet 1.48 g/cm3 at 20°C