Läs mer
di-Ammonium Oxalate Monohydrate, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | di-Ammonium oxalate monohydrate |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 1 kg |
| Löslighetsinformation | Soluble in water: 45g/L at 20°C |
| Formel vikt | 142.11 |
| Procent renhet | 99.5% to 101.0% |
| Kvalitet | ACS |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Densitet | 1.50g/cm3 at 20°C |