Läs mer
di-Ammonium Oxalate Monohydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-Ammonium Oxalate Monohydrate |
| Smältpunkt | >123°C (Decomposition) |
| CAS | 6009-70-7 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | (NH4)2C2O4 · H2O |
| MDL-nummer | MFCD00149694 |
| Synonym | di-Ammonium oxalate monohydrate, Oxalic acid ammonium salt, di-Ammonium oxalate monohydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.10 (Anhydrous Basis) |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 1.5 g/cm3 at 20°C |