missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[Di(benzyloxy)methyl]benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [Di(benzyloxy)methyl]benzene |
| CAS | 5784-65-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H20 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,1'-[(Phenylmethylene)bis(oxymethylene)]bisbenzene, Benzaldehyde, dibenzyl acetal (6CI,7CI,8CI), [Di(benzyloxy)methyl]benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O2/c1-4-10-18(11-5-1)16-22-21(20-14-8-3-9-15-20)23-17-19-12-6-2-7-13-19/h1-15,21H,16-17H2 |
| LEDER | C(OC(OCc1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | bis(phenylmethoxy)methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.38 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?