Learn More
Di-beta, beta'-kloroetylfosforsyra-d8, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Di-beta,beta'-Chloroethylphosphoric Acid-d8 |
| CAS | 1477495-02-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4HD8Cl2O4P |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Bis(2-chloroethyl) Hydrogen Phosphate-d8, Bis(2-chloroethyl) Phosphate-d8, Bis(chloroethyl) Phosphate-d8, Bis(β-chloroethyl) Phosphate-d8, Bis(β-chloroethyl) Phosphoric Acid-d8, Di-2-Chloroethyl Phosphate-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Cl2O4P/c5-1-3-9-11(7,8)10-4-2-6/h1-4H2,(H,7,8)/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | O=P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl)O |
| IUPAC-namn | bis(2-klor-1,1,2,2-tetradeutioetyl) vätefosfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.04 |
| Show More |