Läs mer
Di-Beta,Beta'-Chloroethylphosphoric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-beta,beta-Chloroethylphosphoric Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Cl2O4P/c5-1-3-9-11(7,8)10-4-2-6/h1-4H2,(H,7,8) |
| Formel vikt | 221.9616 |
| Procent renhet | >95% |