missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Di-Beta-carbethoxyethyl-d8-methylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-beta-carbethoxyethyl-d8-methylamine |
| CAS | 1189723-57-6 |
| Molekylformel | C11 2H8 H13 N O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO4/c1-4-15-10(13)6-8-12(3)9-7-11(14)16-5-2/h4-9H2,1-3H3/i6D2,7D2,8D2,9D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OCC)C([2H])([2H])C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2,2,3,3-tetradeuterio-3-[methyl-(1,1,2,2-tetradeuterio-3-ethoxy-3-oxopropyl)amino]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.34 |
| Formel vikt | 239.1973 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?