Läs mer
Di-μ-klorober(p-cymen) kloruthenium(II), 98 %
Produktkod. 10467402 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10467402 1 g Glasflaska 1g
10320304 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10467402 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 363290010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 52462-29-0 | C20H28Cl4Ru2 | 612,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52462-29-0
Molekylformel C20H28Cl4Ru2
Molekylvikt (g/mol) 612.39
MDL-nummer MFCD00064793
InChI-nyckel LAXRNWSASWOFOT-UHFFFAOYSA-J
Synonym dichloro p-cymene ruthenium ii dimer, di-mu-chloro-bis chloro p-cymene ruthenium ii, rucl2 p-cymene 2, ru p-cymene cl2 2, dichloro p-cymene ruthenium dimer, p-cymene ruthenium ii chloride dimer, dichloro-p-cymene ruthenium ii dimer
PubChem CID 10908223
IUPAC-namn diklorutenium;1-metyl-4-propan-2-ylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl
Specifica
Kemiskt namn eller material Di-μ-chlorobis(p-cymene)chlororuthenium(II)
Smältpunkt 250 °C
Färg Brun-röd till orange-röd
Elementaranalys 97,5 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 612.39
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-mu-chlorobis(p-cymene)chlororuthenium(II)
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Consigli di prudenza
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.