Läs mer
Di-D-fructofuranose 1,2':2,1'-Dianhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-D-fructofuranose 1,2':2,1'-dianhydride |
| CAS | 3568-49-8 |
| Molekylformel | C12 H20 O10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O10/c13-1-5-7(15)9(17)11(21-5)3-20-12(4-19-11)10(18)8(16)6(2-14)22-12/h5-10,13-18H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9+,10+,11?,12?/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1C2(O[C@H](CO)[C@H]1O)COC3(CO2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O |
| IUPAC-namn | (1S,2S,3R,9S,10S,11R)-3,11-bis(hydroxymethyl)-4,7,12,14-tetraoxadispiro[4.2.48.25]tetradecane-1,2,9,10-tetrol |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.281 |
| Formel vikt | 324.106 |