Läs mer
Di(etylenglykol)divinyleter, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15274714 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15274714 50 mL Glasflaska 50ml
1 options
Produktkod. 15274714 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 395410500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 764-99-8 | C8H14O3 | 158.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di(ethylene glycol) divinyl ether
CAS 764-99-8
Smältpunkt -21.0°C
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 168.0°C
Flampunkt 88°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H14O3
Linjär formel CH2CHOCH2CH2OCH2CH2OCHCH2
Kvantitet 50 mL
Synonym diethylene glycol divinyl ether, divinylcarbitol, dvedeg, dvedeg russian, ether, bis 2-vinyloxy ethyl, ethene, 1,1'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, 3,6,9-trioxaundeca-1,10-diene, unii-abm90y2g95, divinyl ether diethylenglykolu, bis 2-vinyloxy ethyl ether
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI-nyckel SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=COCCOCCOC=C
IUPAC-namn 1-etenoxi-2-(2-etenoxietoxi)etan
Molekylvikt (g/mol) 158.19
PubChem CID 12998
Formel vikt 158.19
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.