Läs mer
Di-μ-hydroxo-bis-[(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)copper(II)]chloride, 98%
Produktkod. 10081701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10081701 5 g Glasflaska 5g
10470242 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10081701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348980050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30698-64-7 | C12H36Cl2Cu2N4O2 | 466.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30698-64-7
Molekylformel C12H36Cl2Cu2N4O2
Molekylvikt (g/mol) 466.44
MDL-nummer MFCD01321163
InChI-nyckel VVXKYYDFGPZSOZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym cu-tmeda catalyst, di-mu-hydroxo-bis n,n,n'.n'-tetramethylethylenediamine copper ii chloride, cu-tmedacatalyst, bis chlorocopperol ; bis temed, di-hydroxo-bis n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine copper ii chloride, chlorohydroxo n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetrametylethylenediamine copper ii, copper ii chloride hydroxide n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetrametylethylenediamine complex dimer, di-, i-hydroxo-bis n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetramethylethylenediamine copper ii chloride, i-hydroxo-bis n,n,n inverted exclamation marka.n inverted exclamation marka-tetramethylethylenediamine copper ii chloride
PubChem CID 11190467
IUPAC-namn klorkoppar;N,N,N',N'-tetrametyletan-1,2-diamin;dihydrat
LEDER O.O.Cl[Cu].Cl[Cu].CN(C)CCN(C)C.CN(C)CCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-μ-hydroxo-bis-[(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)copper(II)]chloride
Smältpunkt 136.0°C to 138.0°C
Färg Lila
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vikt 464.42
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.