Learn More
Di-Iodomethane, Technical, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10348090 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Unit Size:
25ml
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10348090 25 mL Amber glass bottle 25ml
1 options
Product Code. 10348090 Supplier Fisher Chemical Supplier No. D/3200/04
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
CAS 75-11-6
Smältpunkt 6°C
Färg Orange to Yellow
Kokpunkt 181°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel CH2I2
MDL-nummer MFCD00001079
Kvantitet 25 mL
Synonym methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
InChI-nyckel NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
LEDER ICI
IUPAC-namn diiodomethane
Molekylvikt (g/mol) 267.84
PubChem CID 6346
Ångdensitet 9.25
Formel vikt 267.83g/mol
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diiodomethane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.