missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Di-iso-butyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-iso-butyl ester D4 |
| CAS | 358730-88-8 |
| Molekylformel | C16 2H4 H18 O4 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester (9 CI), Phthalic acid, bis-iso-butyl ester D4, Diisobutyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Diisobutyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12 H,9-10H2,1-4H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCC(C)C)c(C(=O)OCC(C)C)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | bis(2-methylpropyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.37 |
| Formel vikt | 282.1769 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?