missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Di-iso-propyl-d14-amine, CDN

Produktkod. 30321280
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321280 0.5 g 0.5g
30319884 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321280 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND30350.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,N-Diisopropylamine-d14
CAS 70237-41-1
Molekylformel C6 D14 H N
Kvantitet 0.5 g
Synonym 2-Propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-amine, N-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]- (9 CI), N-[1-(Methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]-2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-amine, Di-iso-propyl-d14-amine, Diisopropylamine-d14, Diisopropylamine-D14, N,N-Diisopropylamine-d14
InChI formel InChI=1 S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7 H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5 D,6 D
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)propan-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 115.2763
Formel vikt 115.2083 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.