missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Di-iso-propyl-d14-amine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diisopropylamine-d14, Hydrochloride |
| CAS | 1219803-88-9 |
| Molekylformel | C6 2H14 H N . Cl H |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H15N.ClH/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-7 H,1-4H3;1 H/i1D3,2D3,3D3,4D3,5 D,6 D; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)propan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.74 |
| Formel vikt | 151.185 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?