Läs mer
Di-Iso-Propyleter, certifierad AR för analys, stabiliserad med BHT, Fisher Chemical™
Produktkod. 10657022 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10657022 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10366180 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10657022 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/5002/15
Request Bulk or Custom Format
C6H14O, CAS-nummer-108-20-3, 2,2'-oxidipropan, 2-isopropoxipropan, bisisopropyleter, diisopropyleter, diisopropyleter, diisopropyloxid, eter, isopropyl, isopropyleter, isopropyleter, propan, 2,2'.5L, 68, färglös oxibis, 2,2'. 102,18 g/mol, ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-20-3
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.177
MDL-nummer 8880
InChI-nyckel ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC-namn 2-propan-2-yloxipropan
LEDER CC(C)OC(C)C
Specifikationer
Smältpunkt -85.5°C
Färg Färglös
Kokpunkt 68°C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 L
Ångdensitet 1.42
Formel vikt 102.18g/mol
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl ether, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol