Läs mer
Di-Iso-Propyl Ether, Extra Pure, SLR, Stabilised with BHT, Fisher Chemical™
Produktkod. 10767894 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Metal can
Plastbelagd glasflaska
Plastic container
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10767894 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10181610 1 L Amber glass bottle 1 L
10316040 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
10326040 5 L Metal can 5 L
10276349 5 L Plastic container 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10767894 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/5000/PB17
Kemiska identifierare
CAS 108-20-3
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.177
MDL-nummer 8880
InChI-nyckel ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC-namn 2-propan-2-yloxipropan
LEDER CC(C)OC(C)C
Specifikationer
Smältpunkt -85.5°C
Färg Färglös
Kokpunkt 68°C
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Ångdensitet 1.42
Formel vikt 102.18g/mol
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Di-iso-propyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ether