Läs mer
Di-iso-propyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-isopropyl ester D4 |
| CAS | 2708282-44-2 |
| Molekylformel | C14 2H4 H14 O4 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H18O4/c1-9(2)17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10(3)4/h5-10 H,1-4H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC(C)C)c(C(=O)OC(C)C)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | dipropan-2-yl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.32 |
| Formel vikt | 254.146 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |