Läs mer
di-Lithium Oxalate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 553-91-3 |
| MDL-nummer | MFCD00040596 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | di-Lithium oxalate, Oxalic acid dilithium salt, di-Lithium oxalate |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.9 |
| Kvalitet | Research |