Läs mer
Di-^m-bromobis(tri-tert-butylfosfin)dipalladium(I)
Produktkod. 11450750
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450750 0.5 g 0.5g
11470750 0.1 g 0.1g
11460750 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450750 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044446.02
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 185812-86-6 | C24H56Br2P2Pd2 | 779,31 g/mol
Kopplingsreaktioner. Aktiverar arylklorid och steriskt hindrade eller elektronrika aryl/vinylbromider och jodider. Särskilt aktiv i svåra amineringar.Di-μ -bromobis(tri-tert-butylfosfin)dipalladium(I) används som katalysator för Suzuki-koppling, Negishi-koppling och Buchwald-hartwig-amineringsreaktioner. Den används som en katalysator för CC-, CN- och CS-bindningsbildning, gamma-arylering av alfa, beta-omättade estrar och diastereoselektiv arylering av 4-substituerade cyklohexylestrar. Det är också involverat i aromatiska halogenidsubstitutionsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Kopplingsreaktioner
  • Aktiverar arylklorid och steriskt hindrade eller elektronrika aryl/vinylbromider och jodider
  • Särskilt aktiv i svåra amineringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 185812-86-6
Molekylformel C24H56Br2P2Pd2
Molekylvikt (g/mol) 779.31
MDL-nummer MFCD04114019
InChI-nyckel JWWUTWDBVLEWDQ-UHFFFAOYSA-P
Synonym palladium i tri-tert-butylphosphine bromide, acmc-1c5o0, qmkdjymohbicon-uhfffaoysa-m, palladium i tri-tertbutylphosphine bromide
PubChem CID 71317307
IUPAC-namn bis(tri-tert-butyl-λ5-fosfanyl)cyklodipalladabroman
LEDER CC(C)(C)P([Pd]1[Br][Pd]([Br]1)P(C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-mu-bromobis (tri-tert-butylphosphine)dipalladium (I)
Färg Klart
Linjär formel [Pd(C4H9)3PBr]2
Kvantitet 0.5 g
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i bensen och toluen Löslig i tetrahydrofuran, toluen, diklormetan och kloroform; Olöslig i alkoholer och vatten.
Formel vikt 777.29
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.