Läs mer
Di-^m-bromobis(tri-tert-butylfosfin)dipalladium(I)
Beskrivning
Kopplingsreaktioner. Aktiverar arylklorid och steriskt hindrade eller elektronrika aryl/vinylbromider och jodider. Särskilt aktiv i svåra amineringar.Di-μ -bromobis(tri-tert-butylfosfin)dipalladium(I) används som katalysator för Suzuki-koppling, Negishi-koppling och Buchwald-hartwig-amineringsreaktioner. Den används som en katalysator för CC-, CN- och CS-bindningsbildning, gamma-arylering av alfa, beta-omättade estrar och diastereoselektiv arylering av 4-substituerade cyklohexylestrar. Det är också involverat i aromatiska halogenidsubstitutionsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Kopplingsreaktioner
- Aktiverar arylklorid och steriskt hindrade eller elektronrika aryl/vinylbromider och jodider
- Särskilt aktiv i svåra amineringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-mu-bromobis (tri-tert-butylphosphine)dipalladium (I) |
| Färg | Klart |
| Linjär formel | [Pd(C4H9)3PBr]2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Löslighetsinformation | Löslig i bensen och toluen Löslig i tetrahydrofuran, toluen, diklormetan och kloroform; Olöslig i alkoholer och vatten. |
| Formel vikt | 777.29 |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- Di-my-bromobis(tri-tert-butylphosphine)dipalladium(I)
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Di-my-bromobis(tri-tert-butylphosphine)dipalladium(I)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.