Läs mer
Di-^m-chlorobis(norbornadiene)dirhodium(I), Rh 44% min
Produktkod. 11395968
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11395968 1 g 1g
11385968 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010467.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12257-42-0 | C14H16Cl2Rh2 | 460.99 g/mol
Di-μ -klorobis(norbornadien)dirhodium(I) används som katalysatorer vid olefinhydroformylering, olefinhydrering och olefinisomerisering
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12257-42-0
Molekylformel C14H16Cl2Rh2
Molekylvikt (g/mol) 460.99
MDL-nummer MFCD00198060
InChI-nyckel RXDWVIOULPVOEO-UHFFFAOYSA-L
Synonym bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene-rhodium chloride dimer, bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene; rhodium 2+ ; dichloride, bis 2,3,5,6-eta-bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene di-mu-chlorodirhodium
PubChem CID 114600
LEDER [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1C2C=CC1C=C2.C1C2C=CC1C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-mu-chlorobis(norbornadiene)dirhodium(I)
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in acetone,chloroform,methanol and insoluble in water.
IUPAC-namn λ²-rhodium(2+)bis(bicyklo[2.2.1]hepta-2,5-dien)diklorid
Formel vikt 461.01
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Rh 44% min.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.