Läs mer
Di-m-tolyl Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-m-tolyl Phosphate |
| CAS | 36400-46-1 |
| Molekylformel | C14H15O4P |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Phosphoric Acid Bis(3-methylphenyl) Ester, m-Tolyl Phosphate ((C7H7O)2(HO)PO), Di-m-cresyl Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15O4P/c1-11-5-3-7-13(9-11)17-19(15,16)18-14-8-4-6-12(2)10-14/h3-10H,1-2H3,(H,15,16) |
| LEDER | Cc1cccc(OP(=O)(O)Oc2cccc(C)c2)c1 |
| IUPAC-namn | bis(3-methylphenyl) hydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.24 |
| Formel vikt | 278.0708 |